Learn More
Éster de ácido metil 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-(hidroxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-(hydroxy)acetic Acid Ester |
| CAS | 173665-70-8 |
| Fórmula molecular | C18H20O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O4/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(19)18(20)21-3/h4-10,17,19H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil]-2-hidroxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1362 |