CAS RN 17355-09-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
H-Tyr-Val-OH, TRC
CAS: 17355-09-8 Fórmula molecular: C14H20N2O4 Peso molecular (g/mol): 280.32 Nombre IUPAC: (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoil]amino]-3-ácido metilbutanoico SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O