Learn More
H-Tyr-Val-OH, TRC
Código de producto. 30456536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456536 100 mg -
30454066 10 mg 10 miligramos
30449461 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT966410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17355-09-8
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoil]amino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Tyr-Val-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(14(19)20)16-13(18)11(15)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1423