CAS RN 17349-94-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Difenilmetaxi)-N-etilamina, TRC
CAS: 17349-94-9 Fórmula molecular: C15H17NO Peso molecular (g/mol): 227.3 Sinónimo: 2-(Diphenylmethoxy)ethylamine,Dinordiphenhydramine,FAR 9058D,N,N-Didemethyldiphenhydramine,NSC 55993 SMILES: C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)OCCN