accessibility menu, dialog, popup

UserName

SCNZnBr

CAS RN 173382-28-0

IUPAC Nombre: 1,3-thiazol-2-ide; bromozincylium
Sinónimos: 1,3-thiazol-2-ide; bromozincylium
Peso molecular (g/mol): 229.4
Fórmula molecular: C3H2BrNSZn
InChi Key: YORIBCPQDAVKHG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.S1C=CN=[C-]1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados