Learn More
Bromuro de 2-tiazolilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frascos ChemSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15495365 50 mL Frascos ChemSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 15495365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58497.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Color Negro a amarillo
Densidad 0.992 g/mL
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C3H3BrNSZn-
Número MDL MFCD00671987
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 2-thiazolylzinc bromide
Clave InChI LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
Nombre IUPAC 1,3-tiazol; zinc; bromuro
Peso molecular (g/mol) 230.408
PubChem CID 131668576
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.4
Forma física Líquido