accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)(S)NH2(S)HO(S)H3CCH3OHNH3CCH3NH2OCH3H3COCH3CH3OO(S)(S)NH2(S)HO(S)H3CCH3OHNH3CCH3NH2OCH3H3COCH3OHOOHO(E)

CAS RN 173334-58-2

IUPAC Nombre: (2E)-but-2-enedioic acid; bis((2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoyl-2,2-dimethylethyl)-4-hydroxy-7-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-8-methyl-2-(propan-2-yl)nonanamide)
Sinónimos: aliskiren hemifumarate aliskiren fumarate
Peso molecular (g/mol): 1219.61
Fórmula molecular: C64H110N6O16
InChi Key: KLRSDBSKUSSCGU-KRQUFFFQSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)