Learn More
Aliskiren hemifumarate, MedChemExpress
Descripción
Aliskiren (CGP 60536
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aliskiren hemifumarate |
| CAS | 173334-58-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C64H110N6O16 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | CGP 60536 hemifumarateCGP60536B hemifumarateSPP 100 hemifumarate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (41.00 mM) |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C(O)=O.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@@H](C(C)C)CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1)N)O)C(C)C.O=C(NCC(C)(C(N)=O)C)[C@H](C(C)C)C[C@H](O)[C@@H](N)C[C@@H](C(C)C)CC2=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 1219.59 |
| Mostrar más |