accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 1731-79-9

IUPAC Nombre: 1,12-dimethyl dodecanedioate
Sinónimos: dodecanedioic acid, dimethyl ester
Peso molecular (g/mol): 258.36
Fórmula molecular: C14H26O4
InChi Key: IZMOTZDBVPMOFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)