Learn More
Dodecanodioato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Dodecanedioate |
| CAS | 1731-79-9 |
| Fórmula molecular | C14 H26 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-17-13(15)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14(16)18-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Dodecanodioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1831 |