accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NClBr

CAS RN 17282-03-0

IUPAC Nombre: 3-bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Sinónimos: 3-bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Peso molecular (g/mol): 206.47
Fórmula molecular: C6H5BrClN
InChi Key: ISNRJFOYJNIKTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C(Cl)C(Br)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados