Learn More
2-Cloro-3-bromo-5-metilpiridina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10524763
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10524763 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10524763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07184DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-3-bromo-5-methylpyridine
CAS 17282-03-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5BrClN
Número MDL MFCD01830664
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-3-bromo-5-methylpyridine, 3-bromo-2-chloro-5-picoline, 5-bromo-6-chloro-3-picoline, pyridine, 3-bromo-2-chloro-5-methyl, 3-bromo-2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl-3-bromopyridine, pubchem1167, acmc-1cbw1, ksc490s4b, 2-chloro-3-bromo-5-picoline
Clave InChI ISNRJFOYJNIKTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Nombre IUPAC 3-bromo-2-cloro-5-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 206.467
PubChem CID 285437
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 97%