CAS RN 17267-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D,L-4'-Alcohol de Bencílico Metil-Alfa-(1-isopropilaminometílico), clorhidrato, TRC
CAS: 17267-27-5 Fórmula molecular: C12 H19 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 229.75 Nombre IUPAC: 1-(4-metilfenilo)-2-(propano-2-ilamino)etanol; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(C)cc1