Learn More
D,L-4'-Alcohol de Bencílico Metil-Alfa-(1-isopropilaminometílico), clorhidrato, TRC
Código de producto. 30179181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179181 10 g 10 g
30179179 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31455010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17267-27-5
Fórmula molecular C12 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 229.75
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenilo)-2-(propano-2-ilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D,L-4'-Methyl-a-(1-isopropylaminomethyl) Benzyl Alcohol, Hyd
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-9(2)13-8-12(14)11-6-4-10(3)5-7-11;/h4-7,9,12-14H,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1233