CAS RN 17257-15-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans,cis-nefetalactona, TRC
CAS: 17257-15-7 Fórmula molecular: C10H14O2 Peso molecular (g/mol): 166.22 Sinónimo: [4aS-(4aα,7α,7aβ)]-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one,5,6,7,7aβ-Tetrahydro-4,7α-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aαH)-one,(4aS,7S,7aS)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one,(+)-trans,cis-Nepetalactone,(4aS,7S,7aS)-Nepetalactone,4aα,7α,7aβ-Nepetalactone,Epinepetalactone,Isonepetalactone Nombre IUPAC: (4aS,7S,7aS)-4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidro-4aH-ciclopenta[c]piran-1-uno SMILES: CC(=O)NC1[C@@H](OC(CO)[C@H](O)C1O)Oc2cc3c(cc2)C(C)=CC(=O)O3