Learn More
trans,cis-nefetalactona, TRC
Código de producto. 30480075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480075 25 mg 25 miligramos
30477482 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39005525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17257-15-7
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Sinónimo [4aS-(4aα,7α,7aβ)]-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, 5,6,7,7aβ-Tetrahydro-4,7α-dimethyl-cyclopenta[c]pyran-1(4aαH)-one, (4aS,7S,7aS)-5,6,7,7a-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one, (+)-trans,cis-Nepetalactone, (4aS,7S,7aS)-Nepetalactone, 4aα,7α,7aβ-Nepetalactone, Epinepetalactone, Isonepetalactone
Nombre IUPAC (4aS,7S,7aS)-4,7-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidro-4aH-ciclopenta[c]piran-1-uno
SMILES CC(=O)NC1[C@@H](OC(CO)[C@H](O)C1O)Oc2cc3c(cc2)C(C)=CC(=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans,cis-Nepetalactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994
Porcentaje de pureza >95%