CAS RN 172426-88-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
7-Amino-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolinecarbóxilico Ácido, TRC
CAS: 172426-88-9 Fórmula molecular: C14 H13 F N2 O4 Peso molecular (g/mol): 292.26 Sinónimo: 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-,7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Nombre IUPAC: 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoquinolina-3-carboxílico SMILES: COc1c(N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O
2
Ácido 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.