Learn More
Ácido 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30050827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050827 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050827 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0885.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolincarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
CAS 172426-88-9
Nombres de analitos o componentes 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 F N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13FN2O4/c1-21-13-10(16)9(15)4-7-11(13)17(6-2-3-6)5-8(12(7)18)14(19)20/h4-6H,2-3,16H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1c(N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 292.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0859 g/mol