Learn More
7-Amino-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-8-metoxi-4-oxo-3-quinolinecarbóxilico Ácido, TRC
Código de producto. 30006320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006320 2.5 g 2.50 g
17902795 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6037802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172426-88-9
Fórmula molecular C14 H13 F N2 O4
Peso molecular (g/mol) 292.26
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-, 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
Nombre IUPAC 7-amino-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metaxi-4-oxoquinolina-3-carboxílico
SMILES COc1c(N)c(F)cc2C(=O)C(=CN(C3CC3)c12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Nombres de analitos o componentes 7-Amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13FN2O4/c1-21-13-10(16)9(15)4-7-11(13)17(6-2-3-6)5-8(12(7)18)14(19)20/h4-6H,2-3,16H2,1H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0859
Porcentaje de pureza >95%