accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClN

CAS RN 17228-64-7

IUPAC Nombre: 2-chloro-6-methoxypyridine
Sinónimos: pyridine, 2-chloro-6-methoxy-
Peso molecular (g/mol): 143.57
Fórmula molecular: C6H6ClNO
InChi Key: VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(Cl)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados