Learn More
2-Cloro-6-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372316 25 g 25 g
11362316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05997.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17228-64-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17228-64-7
Fórmula molecular C6H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 143.57
Número MDL MFCD00006265
Clave InChI VAVGOGHLNAJECD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-chloro-6-methoxy, 2-methoxy-6-chloropyridine, 6-chloro-2-methoxypyridine, 2-chloro-6-methoxy-pyridine, 2-chlor-6-methoxypyridin, pubchem13194, acmc-1cffb, 6-methoxy-2-chloropyridine, 2-chloro-6-methoxy pyridine, 2-chloro-6-methyloxy pyridine
PubChem CID 87009
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxipiridina
SMILES COC1=NC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-6-methoxypyridine
Densidad 1.207
Punto de ebullición 185°C to 186°C
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 25 g
Beilstein 1364500
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.57
Porcentaje de pureza 98%