CAS RN 17216-10-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,3-bis(naftalen-1-iloxi)propan-2-ol (derivado de bis-éter), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1,3-Bis(1-naftalenoxi)-2-propanol, TRC
CAS: 17216-10-3 Fórmula molecular: C23 H20 O3 Peso molecular (g/mol): 344.4 Sinónimo: 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol,Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP),Bis-ether Derivative of Propranolol Nombre IUPAC: 1,3-dinaftaleno-1-iloxipropano-2-ol SMILES: OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34