Learn More
1,3-Bis(1-naftalenoxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30004326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004326 5 g 5 g
17922105 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5043005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17216-10-3
Fórmula molecular C23 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 344.4
Sinónimo 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol, Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP), Bis-ether Derivative of Propranolol
Nombre IUPAC 1,3-dinaftaleno-1-iloxipropano-2-ol
SMILES OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1412
Porcentaje de pureza >95%