Learn More
1,3-bis(naftalen-1-iloxi)propan-2-ol (derivado de bis-éter), Mikromol™
Descripción
1,3-bis(naftalen-1-iloxi)propan-2-ol (derivado de bis-éter)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol |
| CAS | 17216-10-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP), Propranolol Imp. C (EP), 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol, Bis-ether Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity C, Propranolol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2 |
| SMILES | OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dinaftalen-1-iloxipropan-2-ol |
| Mostrar más |