accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONH3C

CAS RN 1721-26-2

IUPAC Nombre: ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 165.19
Fórmula molecular: C9H11NO2
InChi Key: TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)