Learn More
2-Metilnicotinato etílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362076 25 g 25 g
11342076 1 g 1 g
11352076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03256.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1721-26-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate was used in the preparation of amino esters such as ethyl 2(piperidinylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(diethylaminomethyl)benzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilpiridina-3-carboxilato etílico se usaba en la preparación de aminoácidos como el 2-(piperidinilaminometil)benzoato etílico, el 2-(N-bencil-N-metilaminometil)benzoato etílico y el 2-(dietilaminometil)benzoato.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1721-26-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00006336
Clave InChI TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
PubChem CID 74401
Nombre IUPAC etilo 2-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylnicotinate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 107°C to 108°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.505
Cantidad 25 g
Beilstein 118200
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%