Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-methylnicotinate |
| Color | Incoloro a naranja |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 126°C to 127°C (24.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 103°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Gravedad específica | 1.07 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl 2-methylnicotinate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.