accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHNNClNH2Cl

CAS RN 171887-03-9

IUPAC Nombre: N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
Sinónimos: N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
Peso molecular (g/mol): 207.01
Fórmula molecular: C5H4Cl2N4O
InChi Key: XYWHZUCZNRMJGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(Cl)=C(NC=O)C(Cl)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados