Learn More
N-(2-amino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formamida, Mikromol™
Descripción
N-(2-amino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| CAS | 171887-03-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2506U90, Abacavir related, GW 282348X, GW 282349X, GR 90352X, 1518U91, 2506U90, 5771W93, 1518U91, 234W93, 26U90 Test Mix 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-amino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formamida |
| Mostrar más |