Learn More
N-(2-amino-4,6-dicloro-5-pirimidinil)formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide |
| CAS | 171887-03-9 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Cl2 N4 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Formamide, N-(2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)-, N-(2-Amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)formamide, N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4Cl2N4O/c6-3-2(9-1-12)4(7)11-5(8)10-3/h1H,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-amino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 207.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9762 |