accessibility menu, dialog, popup

UserName

CHZnBr

CAS RN 171860-65-4

IUPAC Nombre: adamantan-2-ide; bromozincylium
Sinónimos: adamantan-2-ide; bromozincylium
Peso molecular (g/mol): 280.51
Fórmula molecular: C10H15BrZn
InChi Key: UKVCFEOZGIQMNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.C1C2CC3CC1CC(C2)[CH-]3

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados