Learn More
Bromuro de 2-adamantilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frascos ChemSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15435385 50 mL Frascos ChemSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 15435385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58595.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-adamantilzinc se utiliza como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Adamantylzinc bromide
CAS 171860-65-4
Color Negro a amarillo
Densidad 1.018 g/mL
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C10H15BrZn
Número MDL MFCD01311401
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 2-adamantylzinc bromide solution, adamantan-2-yl bromo zinc, adamantan-2-ide,bromozinc 1+, 2-adamantylzinc bromide,0.5m solution i, 2-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, bromo 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-yl zinc, 2-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI UKVCFEOZGIQMNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)[CH-]3.[Zn+]Br
Nombre IUPAC adamantan-2-ida; bromozinc(1+)
Peso molecular (g/mol) 280.514
PubChem CID 4145216
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.51
Forma física Líquido