accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSnH3CCH3F

CAS RN 17151-47-2

IUPAC Nombre: tributyl(4-fluorophenyl)stannane
Sinónimos: tributyl(4-fluorophenyl)stannane
Peso molecular (g/mol): 385.15
Fórmula molecular: C18H31FSn
InChi Key: FLPKMHDTSOPPOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=C(F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados