accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOONOOOH2OH2OH2OH2OH2OH2OMn

CAS RN 17141-63-8

IUPAC Nombre: manganese(2+) hexahydrate dinitrate
Sinónimos: manganese(2+) hexahydrate dinitrate
Peso molecular (g/mol): 287.04
Fórmula molecular: H12MnN2O12
InChi Key: YMKHJSXMVZVZNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados