Learn More
Nitrato de manganeso(II), hexahidrato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328925 25 g 25 g
11338925 100 g 100 g
11348925 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14040.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17141-63-8 | MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión ca 26°C
CAS 17141-63-8
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular MnN{2}O{6}^0.6 H{2}O
Porcentaje de pureza ≥98%