CAS RN 1713-85-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido beta-cloraláctico, TRC
CAS: 1713-85-5 Fórmula molecular: C3 H5 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 124.523 Sinónimo: 3-Chloro-lactic Acid,(±)-3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid,(±)-3-Chlorolactic Acid,2-Hydroxy-3-chloropropionic Acid,3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid,3-Chloro-2-hydroxypropionic Acid,3-Chlorolactic Acid,Chlorolactic Acid,DL-3-Chlorolactic Acid,DL-β-Chlorolactic Acid,3-Chloro-2-hydroxy-propionic Acid,3-Chloro-2-hydroxy-propanoic Acid Nombre IUPAC: Ácido 3-cloro-2-hidroxi-propanoico SMILES: OC(CCl)C(=O)O