Learn More
Ácido beta-cloraláctico, TRC
Código de producto. 17970995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970995 1 g 1 g
17940675 2.5 g 2.50 g
17930885 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3676701G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1713-85-5
Fórmula molecular C3 H5 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 124.523
Sinónimo 3-Chloro-lactic Acid, (±)-3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, (±)-3-Chlorolactic Acid, 2-Hydroxy-3-chloropropionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Chloro-2-hydroxypropionic Acid, 3-Chlorolactic Acid, Chlorolactic Acid, DL-3-Chlorolactic Acid, DL-β-Chlorolactic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propionic Acid, 3-Chloro-2-hydroxy-propanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-cloro-2-hidroxi-propanoico
SMILES OC(CCl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Chlorolactic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.9927