accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOSS

CAS RN 17109-49-8

IUPAC Nombre: ethyl bis(phenylsulfanyl)phosphinate
Sinónimos: edifenphos eddp (pesticide) bay-hinosan caswell no. 434B hinosan ediphenphos epa pesticide chemical code 434300
Peso molecular (g/mol): 310.37
Fórmula molecular: C14H15O2PS2
InChi Key: AWZOLILCOUMRDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=O)(SC1=CC=CC=C1)SC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados