Learn More
Edifenfos, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Edifenphos |
| CAS | 17109-49-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Edifenphos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H15 O2 P S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O2PS2/c1-2-16-17(15,18-13-9-5-3-6-10-13)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [etoxi(fenilsulfanil)fosforil]sulfanilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 310.37 |
| Mostrar más |