accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHONHNNNH2NHO

CAS RN 17094-01-8

IUPAC Nombre: 2-amino-6-(2-hydroxypropanoyl)-3,4,4a,7,8,8a-hexahydropteridin-4-one
Sinónimos: sepiapterin
Peso molecular (g/mol): 239.24
Fórmula molecular: C9H13N5O3
InChi Key: JPXBDMKKWKFPJT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(=O)C1=NC2C(NC1)N=C(N)NC2=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados