Learn More
L-Sepiapterina, TRC
Código de producto. 30135268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135268 5 mg 5 miligramos
30132922 0.5 mg 0.50 miligramo
30005611 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2589135MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17094-01-8
Fórmula molecular C9H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 237.22
Sinónimo Sepiapterine, 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4(3H)-pteridinone
Nombre IUPAC (2S)-1-(2-amino-4-hidroxi-7,8-dihidropterida-6-il)-2-hidroxipropano-1-uno
SMILES O=C(N=C(N)N1)C2=C1NCC(C([C@H](O)C)=O)=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Sepiapterin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0862