CAS RN 170863-34-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorofenil)-Beta-hidroxi-Alfa-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanotioamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorofenil)-Beta-hidroxi-Alfa-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanotioamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.