Learn More
(AlphaR,BetaR)-Beta-(2,4-Difluorofenil)-Beta-hidroxi-Alfa-metil-1H-1,2,4-triazol-1-butanotioamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaR,betaR)-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanethioamide |
| CAS | 170863-34-0 |
| Fórmula molecular | C13H14F2N4OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,R*)]-beta-(2,4-Difluorophenyl)-beta-hydroxy-alpha-methyl-1H-1,2,4-triazole-1-butanethioamide, (2R,3R)-3-(2,4-Difluorophenyl)-3-hydroxy-2-methyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiobutyramide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14F2N4OS/c1-8(12(16)21)13(20,5-19-7-17-6-18-19)10-3-2-9(14)4-11(10)15/h2-4,6-8,20H,5H2,1H3,(H2,16,21)/t8-,13+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C(=S)N)[C@](O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-3-(2,4-difluorofenil)-3-hidroxi-2-metil-4-(1,2,4-triazol-1-il)butanotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0856 |