CAS RN 1706-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Metilfluoranteno, TRC
CAS: 1706-01-0 Fórmula molecular: C17H12 Peso molecular (g/mol): 216.28 Sinónimo: Fluoranthene, 3-methyl-; Nombre IUPAC: 3-metilfluoraneno SMILES: Cc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24