Learn More
3-Metilfluoranteno, TRC
Código de producto. 30133452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133452 100 mg 100 miligramos
30010249 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305315100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1706-01-0
Fórmula molecular C17H12
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo Fluoranthene, 3-methyl-;
Nombre IUPAC 3-metilfluoraneno
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylfluoranthene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12/c1-11-9-10-16-14-6-3-2-5-13(14)15-8-4-7-12(11)17(15)16/h2-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0939