accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONHO

CAS RN 170491-63-1

IUPAC Nombre: tert-butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 201.27
Fórmula molecular: C10H19NO3
InChi Key: BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados