Learn More
(+/-)-1-Boc-pirrolidina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455547 5 g 5 g
15445547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32786.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 170491-63-1 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170491-63-1
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD01456556
Clave InChI BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
PubChem CID 550865
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol
Punto de fusión 52°C to 54°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 98%