accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOSPOOH3COH3C

CAS RN 17040-19-6

IUPAC Nombre: dimethyl {[2-(ethanesulfonyl)ethyl]sulfanyl}phosphonate
Sinónimos: dimethyl [2-(ethanesulfonyl)ethyl]sulfanylphosphonate
Peso molecular (g/mol): 262.27
Fórmula molecular: C6H15O5PS2
InChi Key: PZIRJMYRYORVIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
Concentración 
  • (2)
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)