Learn More
Demeton-S-metil-sulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30326717 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30326717 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12144000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-S-methyl sulfone
CAS 17040-19-6
Nombres de analitos o componentes Demeton-S-methyl sulfone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H15 O5 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(8,9)6-5-13-12(7,10-2)11-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforilsulfanilo-2-etilsulfoniletano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 262.28
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0099 g/mol