CAS RN 17012-25-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
8-aza-9-boratriciclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-aza-9-boratriciclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
8-aza-9-boratriciclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.